Documentos clave
EMU085721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lhx1
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CTCTCCAAGCGATCTGGTTCGCAGAGCGCGAAGCAAAGTGTTTCACCTCAACTGCTTCACCTGCATGATGTGTAACAAGCAGCTCTCCACCGGCGAGGAGCTCTACATCATAGACGAGAACAAGTTCGTTTGTAAAGAGGATTACCTGAGTAACAGCAGTGTCGCCAAAGAGAACAGCCTCCACTCGGCCACCACAGGCAGTGACCCTAGTTTATCTCCGGATTCCCAAGATCCATCGCAGGATGATGCCAAGGACTCTGAAAGTGCCAACGTCTCAGATAAGGAAGGTGGTAGTAATGAGAATGATGATCAGAACCTAGGTGCCAAACGTAGGGGACCCCGGACCACGATCAAAGCCAAGCAACTGGAGACGTTGAAGGCAGCCTTTGCAGCTACACCCAAGCCCACACGCCATATCCGTGAGCAACTGGCCCAGGAGACTGGCCTCAACATGCGTGTTATCCAGGTCTGGTTCCAGAATCGACGCTCCAAGGAGCGAAGGATGAAACA
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Akira Hasegawa et al.
Yonago acta medica, 58(1), 15-22 (2015-07-21)
Epiblasts occur at the last pluripotent stage of embryonic development and are important in elucidating how the three germ layers are formed. However, little is known of the molecular mechanisms of their development. We have shown that LIM homeobox 1