Documentos clave
EMU071131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nfkb1
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CGAGGCAGCACATAGATGAACTCCGGGATAGTGACAGCGTCTGTGACAGTGGTGTGGAGACATCCTTCCGCAAACTCAGCTTTACAGAGTCTCTTACTGGAGACAGCCCACTGCTATCTCTGAACAAAATGCCCCACGGTTATGGGCAGGAAGGACCTATTGAAGGCAAAATTTAGCCTGCTGGCCGTTCCCCCACACTGTGTAAACCAAAGCCCTGACAGTCCATTGCATCGTCCCAAAGGAGGAAGGCAAAGCGAATCCAAAGGTGCTGGAGAATCGCCGGCCTGCAGGGTCACTCGATTTCATTCAAGGCCTTCCGAATTTGGCGTCCTTCTTGGTTCTGAAATGAAATGTAGTTGCCACGCACAGACGGTGTCTAGCAATCATGGCGCTCGCTCGCTCAGCTGCACTCTATGGCTCAGGTGCAGTG
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tong Yuan et al.
The Journal of surgical research, 192(1), 150-162 (2014-06-24)
Lidocaine has been used as a local anesthetic with anti-inflammatory properties, but its effects on neuroinflammation have not been well defined. In the present study, we investigated the prophylactic effects of lidocaine on lipopolysaccharide (LPS)-activated microglia and explored the underlying
Ujjal Das et al.
PloS one, 9(5), e97599-e97599 (2014-05-24)
Ionizing radiation is responsible for oxidative stress by generating reactive oxygen species (ROS), which alters the cellular redox potential. This change activates several redox sensitive enzymes which are crucial in activating signaling pathways at molecular level and can lead to