Documentos clave
EMU064131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Glul
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCCAGGAGAAGAAGGGCTACTTTGAAGACCGTCGGCCTTCTGCCAATTGTGACCCCTATGCGGTGACAGAAGCCATCGTCCGCACGTGTCTCCTCAACGAAACAGGCGACGAACCCTTCCAATACAAGAACTAAGTGGACTAGACTTCCAGTGATCCCTCTCCCAGCTCTTCCCTTTCCCAGTTGTCCCCACTGTAACTCAAAAGGATGGAATACCAAGGTCTTTTTATTCCTCGTGCCCAGTTAATCTTGCTTTTGTTGGTCAGAATAGAGGGGTCAGGTTCTTAATCTCTACACACCAACCCTTTCTTTCCTATCTAGCTTTCTAGTGGGGAGCGGGAGGGGGGAGGGGAAGGGTAACCCACTGCTTCATCTCATCGGGTATGCATGTCCGGTAGGCATAGCTGTCACA
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Duc Dung Le et al.
Respiratory research, 15, 73-73 (2014-07-02)
A neuroimmune crosstalk between dendritic cells (DCs) and airway nerves in the lung has recently been reported. However, the presence of DCs in airway sensory ganglia under normal and allergic conditions has not been explored so far. Therefore, this study
Vitaliy Marchenko et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 308(11), R916-R926 (2015-04-03)
While supraspinal mechanisms underlying respiratory pattern formation are well characterized, the contribution of spinal circuitry to the same remains poorly understood. In this study, we tested the hypothesis that intraspinal GABAergic circuits are involved in shaping phrenic motor output. To