Documentos clave
EMU061791
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ptpn1
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CGGAACAGGTACCGAGATGTCAGCCCTTTTGACCACAGTCGGATTAAATTGCACCAGGAAGATAATGACTATATCAATGCCAGCTTGATAAAAATGGAAGAAGCCCAGAGGAGCTATATTCTCACCCAGGGCCCTTTACCAAACACATGTGGGCACTTCTGGGAGATGGTGTGGGAGCAGAAGAGCAGGGGCGTGGTCATGCTCAACCGCATCATGGAGAAAGGCTCGTTAAAATGTGCCCAGTATTGGCCACAGCAAGAAGAAAAGGAGATGGTCTTTGATGACACAGGTTTGAAGTTGACACTAATCTCTGAAGATGTCAAGTCATATTACACAGTACGACAGTTGGAGTTGGAAAACCTGACTACCAAGGAGACTCGAGAGATCCTGCCTTTCCACTACACC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liza D Morales et al.
PloS one, 9(5), e97104-e97104 (2014-05-09)
To maintain tissue homeostasis, apoptosis is functionally linked to the cell cycle through the retinoblastoma (Rb)/E2F pathway. When the Rb tumor suppressor protein is functionally inactivated, E2F1 elicits an apoptotic response through both intrinsic (caspase-9 mediated) and extrinsic (caspase-8 mediated)
Xiaoyan Zhang et al.
Scientific reports, 5, 12987-12987 (2015-08-12)
Renal mesangial cells (RMCs) constitute a population of cells in glomerular mesangium. Inflammatory cytokines produced by RMCs play a vital role in renal inflammation. miRNAs are key regulators of inflammatory cytokine expression. The abnormal expression of renal miRNAs and the