EMU060861
MISSION® esiRNA
targeting mouse Stxbp5
Seleccione un Tamaño
US$ 534,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 534,00
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TTTGCTGATTGTCCTGTGGATCTTATTCCTGCACTTTACTCTGTTGGAGCTAGACAGAAGCGTCAAGGTTACAGCAAAAAGGAATGGCCCATCAATGGTGGTAATTGGGGCTTGGGTGCTCAAAGTTACCCAGAAATAATTATTACAGGGCATGCTGATGGCTCGGTGAAATTCTGGGACGCTTCTGCAATAACTCTACAAGTACTATATAAATTAAAAACATCTAAAGTATTTGAGAAGTCAAGAAACAAAGATGACAGACAGAACACAGACATTGTAGATGAAGATCCATATGCCATTCAGATCATCTCCTGGTGCCCAGAGAGCAGGATGCTGTGCATAGCTGGAGTGTCAGCCCATGTCATCATCTATAGATTCAGCAAGCAGGAAGTGCTTACCGAA
Ensembl | nº de acceso | ratón
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... STXBP5(78808) , Stxbp5(78808)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)