Documentos clave
EMU053861
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Abcc1
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TCACCCTTGTGCTTGTTCAGCTCGTGCTGTCCTGCTTCTCAGACTGCTCACCCCTGTTCTCTGAAACTGTCCATGACCGGAATCCATGCCCAGAATCCAGTGCCTCTTTCCTTTCCAGGATTACTTTCTGGTGGATTACAGGGATGATGGTGCACGGCTACCGCCAGCCCCTGGAGAGCAGTGACCTCTGGTCATTGAATAAGGAGGACACATCAGAAGAAGTGGTACCTGTGCTGGTGAATAACTGGAAGAAGGAATGTGATAAGTCAAGGAAGCAGCCTGTACGGATTGTGTATGCCCCTCCCAAAGATCCCAGCAAGCCTAAGGGAAGTTCCCAGTTGGATGTGAATGAGGAGGTGGAGGCACTGATTGTCAAGTCACCCCACAAGGATCGGGAGCCCTCTCTGTTCAAGGTGTTATACAAGACTTTTGGTCCCTACTTCCTCATGAGCTTCCTGTACAAGGCC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yan Li et al.
Journal of molecular histology, 46(4-5), 357-364 (2015-06-21)
Multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) belongs to ATP-binding cassette transporters family. The overexpression of MRP1 is predominantly related with the failure of chemo-radiotherapy in various tumors. However, its possible role in hypertrophic scar (HS) is hardly investigated. Here we showed
M Hasanzadeh Kafshgari et al.
Biomaterials science, 3(12), 1555-1565 (2015-09-08)
In this study, thermally hydrocarbonised porous silicon nanoparticles (THCpSiNPs) capped with polyethylenimine (PEI) were fabricated, and their potential for small interfering RNA (siRNA) delivery was investigated in an in vitro glioblastoma model. PEI coating following siRNA loading enhanced the sustained