Documentos clave
EMU046011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fkbp10
Seleccione un Tamaño
500 ML
$79.20
1 L
$90.80
2.5 L
$127.00
4 L
$223.00
6 X 500 ML
$393.00
6 X 1 L
$445.00
18 L
$538.00
4 X 4 L
$663.00
4 X 4 L
$723.00
200 L
$1,530.00
270 GAL
$5,040.00
$79.20
En stockDetalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
$79.20
1 L
$90.80
2.5 L
$127.00
4 L
$223.00
6 X 500 ML
$393.00
6 X 1 L
$445.00
18 L
$538.00
4 X 4 L
$663.00
4 X 4 L
$723.00
200 L
$1,530.00
270 GAL
$5,040.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
$79.20
En stockDetalles
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AACCAGGATGGCAAGATCACAGCTGAGGAGCTCAAGCTGAAGTCAGATGAGGACCAGGAGCGGGTCCATGAGGAGCTCTGAGGGCCAGAGTGTCAGGCCTGACCTCAGACACAAAGGCCCCTCGGCTGGGGGGCAGTGGGCATGGAGCTGGCCTGCTAACAGCCCCCCGATCCGTCAGGGGGAATAACTCTGGGAGTCACTGGATATCAGTGGAGACTACTGTGGTCTTCCCACGCATGGGCCGTGGCTTTCAGTTCTCAGCACAGACATCTGTGTTTTTCTCGTCCAACCCTAAGCCTCTTCCTTAAGGTTCTTGTGACAGATCCAGTTCAGGGAGGAGGCACTGAGATTTGGTTAGGGCCATCGCGAACCCCACACACCCATCCTCCGATCTCACGTCAC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)