Documentos clave
EMU044291
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Antxr1
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CAGCTTGCTACGGAGGATTCGACCTCTACTTCATCCTGGACAAGTCAGGAAGTGTGCTGCACCACTGGAATGAAATCTACTACTTCGTGGAGCAGTTGGCTCATAGATTCATCAGCCCACAGCTAAGGATGTCCTTCATTGTCTTCTCTACTCGAGGGACAACTTTAATGAAACTAACTGAGGACAGGGAACAGATCCGACAAGGCCTAGAAGAGCTCCAGAAAGTTCTGCCAGGAGGAGACACTTACATGCACGAAGGATTCGAGAGGGCCAGTGAGCAGATTTACTATGAGAACAGTCAAGGATACAGGACGGCGAGCGTCATCATCGCGTTGACGGATGGGGAGCTGCACGAGGACCTCTTCTTCTACTCAGAGAGGGAGGCTAACCGATCCCGAGACCTTGGTGCGATTGTTTACTGCGTTGGCGTGAAGGATTTCAATGAAACTCAGTTGGCTCGGATTGCAGACAGTAAGGACCACGTGTTTCCTGTGAACGACGGCTTCCAGGCTCTCCAAGGCATTATCCACTCAATTTTAAAGAAATCCTGCATCGAAATTCTGG
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Amit Kumar et al.
PloS one, 9(6), e100228-e100228 (2014-06-28)
The Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus infects the human population and maintains latency stage of viral life cycle in a variety of cell types including cells of epithelial, mesenchymal and endothelial origin. The establishment of latent infection by KSHV requires the expression
Maude Gabriel et al.
BMC cancer, 15, 227-227 (2015-04-18)
Modification of splicing by chemotherapeutic drugs has usually been evaluated on a limited number of pre-mRNAs selected for their recognized or potential importance in cell proliferation or apoptosis. However, the pathways linking splicing alterations to the efficiency of cancer therapy