Documentos clave
EMU036141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ruvbl2
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AAGGTGGCTGAGTGGAGAGAGGAGGGCAAGGCAGAGATCATTCCTGGGGTGCTGTTCATCGACGAGGTCCACATGCTGGACATTGAGAGTTTCTCTTTCCTCAACCGGGCCCTGGAGAGCGACATGGCGCCTGTCCTCATCATGGCCACCAACCGAGGGATCACCCGGATCCGAGGCACCAGCTACCAGAGTCCCCACGGCATCCCCATCGACCTGCTGGACCGCTTGCTCATTGTATCAACGTCACCCTACAGTGAGAAGGATACCAAGCAGATTCTGCGCATCCGCTGTGAGGAGGAAGATGTGGAGATGAGTGAGGACGCCTACACAGTGCTGACCCGCATTGGGCTCGAGACCTCCCTGCGCTATGCCATCCAGCTCATCACAGCGGCCAGCCTGGTGTGCCGGAAACGAAAGGGCACCGAGGTGCAGGTCGATGACATTAAGCGTGTATACTCCCTCTTCCTGGATGAATCCCGCTCCACACAGTAC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wenjuan Li et al.
Molecular cancer, 9, 132-132 (2010-06-01)
Telomerase is activated in oncogenesis, which confers an immortal phenotype to cancer cells. The AAA + ATPase Reptin is required for telomerase biogenesis by maintaining telomerase RNA (hTER) stability and is aberrantly expressed in certain cancers. Given its role in
Mathieu Dalvai et al.
PLoS genetics, 9(4), e1003387-e1003387 (2013-05-03)
Histone variants, including histone H2A.Z, are incorporated into specific genomic sites and participate in transcription regulation. The role of H2A.Z at these sites remains poorly characterized. Our study investigates changes in the chromatin environment at the Cyclin D1 gene (CCND1)