Documentos clave
EMU022651
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tmem79
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TTAACCTGGCTGTGCTTTCCACCTATCTGCCCCAGGACACCCTCAAGCTGCTCCCGCTGCTCACCGGTCTCTTTGCCATATCTCGGCTGATATACTGGTTGACCTTTGCTGTGGGCCGCTCCTTCCGAGGCTTTGGCTATGGCCTGACTTTCCTGCCACTCTTGGCCATGCTGGTGTGGAACCTCTATTACATGTTTGTGGTGGAGCCAGAGCGCATGCTCACTGCCTCCGAGAGCCGCTTGGACTACCCTGACCATGCTCGGTCTGTTTCCGACTACAGGCCCCGCTCATGGGGCTGAGCCACCTAGAGCTGCACAGGGGGCTTTCGGCACTTCCCTGGAACAGTTGTAGGCCTGGCCTTTGCCCAGGCAATGGACCTTTGATGCGAGGAACCTTGCTACTTCCCCACTGGGGCCCCAAATACCCTTACTCTCTCCTAGCCGCTGC
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gillian O'Hurley et al.
PloS one, 10(8), e0133449-e0133449 (2015-08-04)
To better understand prostate function and disease, it is important to define and explore the molecular constituents that signify the prostate gland. The aim of this study was to define the prostate specific transcriptome and proteome, in comparison to 26