Saltar a
EM0100
JB-4 Embedding Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 738,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Storage temp.:
room temp
US$ 738,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
application(s)
hematology
histology
Quality Segment
storage temp.
room temp
Application
JB-4 is a water-soluble, GMA based, plastic resin kit intended for use in the preparation of embedded samples for high resolution light microscopy. It is a technique now widely used for research and clinical diagnosis. JB-4 yields semi-thin sections (0.5μ-2μ) with excellent morphological preservation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
4534545359EM0300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • JB-4 Embedding Solution A (J4954) 800 mL
  • JB-4 Embedding Solution B (J0330) 30 mL
  • Benzoyl Peroxide (J0455) 12 g
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What are the CAS RN numbers for the kit components?
    1 answer
    1. The CAS numbers for the JB-$ Embedding kit can be found in Section 3 of the SDS for kit components J4954, J0330 and J0455. For kit components, an Advanced Search will need to be utilized. The CAS numbers for J4954 are 868-77-9 and 111-76-2. The CAS numbers for kit component J0330 are 25322-68-3 and 121-69-7. The CAS numbers for kit component J0455 are 84-61-7 and 94-36-0.