Documentos clave
EHU156421
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CUL7
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
ATGAGTACCAAGGGGCAGTGGCCAGTAGAGTCCTGGGTAGAGCCCTGCCTGCCTGGCGCTGGAGGCCCATGACAGAACTCTATGCTGTGCCTTATGTGCTGCCTGAGGATGAGGACACTGAGGAGTGTGAACACCTGACCCTGGCTGAGTGGTGGGAACTCCTCTTCTTCATCAAGAAGCTGGATGGACCTGACCATCAGGAGGTTCTCCAGATCCTCCAGGAGAACCTAGATGGGGAGATTCTGGATGATGAGATCCTAGCTGAACTGGCCGTGCCCATAGAATTGGCCCAGGACTTGCTGCTGACTCTGCCACAGCGACTCAATGACAGTGCCCTCAGGGACCTGATCAACTGCCATGTCTACAAGAAGTATGGGCCTGAAGCCCTAGCAGGGAACCAAGCCTACCCATCCCTTCTAGAAGCCCAAGAAGATGTCCTCCTGCTAGACGC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jianye Xu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 39(1), 59-59 (2020-04-08)
Cullin-7 (CUL7) is a member of the DOC domain-containing cullin family and is involved in the regulation of cell transformation. However, the clinical significance, potential mechanism and upstream regulators of CUL7 in malignant gliomas remain to be determined. Expression level