EHU148961
MISSION® esiRNA
targeting human H3F3C
Seleccione un Tamaño
US$ 534,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 534,00
Productos recomendados
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AGGAAAAGCACCCCCTCTACCTGCGGGGTGAAGCCTCATCGCTACAGGCCTGGGACCGTGGCGCTTCGAGAGATTCGTCGTTATCAGAAGTCGACCGAGCTGCTCATCCGGAAGCTGCCCTTCCAGAGGTTGGTGAGGGAGATCGCGCAGGATTTCAACACTGACCTGAGGTTTCAGAGCGCAGCCGTCGGTGCGCTGCAGGAGGCTAGCGAAGCGTACCTGGTGGGTCTGTTGGAAGATACTAACCTGTGTGCCATCCACGCTAAGAGAGTCACCATCATGCCC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... H3F3C(440093)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)