EHU148221
MISSION® esiRNA
targeting human MFSD14C
Seleccione un Tamaño
US$ 534,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 534,00
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CGGAGCTGGAGGAGAAGGCGGCGTCGGAGCCCGAGGCGGGAGCCATGCCGGAGAAGCGCGCGGGCGCGCAGGCCGCGGGGAGCACCTGGCTACAAGGCTTTGGCCCACCAAGTGTGTACCATGCTGCTATTGTCATCTTCCTTGAATTCTTTGCGTGGGGCCTTTTGACAACTCCAATGTTGACTGTTCTACATGAAACATTTTCTCAACACACATTCCTCATGAATGGTCTCATTCAAGGTGTAAAGGGCCTGCTCTCTTTTTTGAGTGCCCCACTCATTGGTGCCCTGTCTGATGTGTGGGGGAGGAAGCCCTTTCTCCTCGGCACTGTATTCTTTACCTGCTTCCCAATCCCACTGATGAGGATCAGCC
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... MFSD14C(84278) , HIATL2(84278)
Categorías relacionadas
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)