Documentos clave
EHU120291
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HTR2C
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TCATGGCAGTAAGCATGGAAAAGAAACTGCACAATGCCACCAATTACTTCTTAATGTCCCTAGCCATTGCTGATATGCTAGTGGGACTACTTGTCATGCCCCTGTCTCTCCTGGCAATCCTTTATGATTATGTCTGGCCACTACCTAGATATTTGTGCCCCGTCTGGATTTCTTTAGATGTTTTATTTTCAACAGCGTCCATCATGCACCTCTGCGCTATATCGCTGGATCGGTATGTAGCAATACGTAATCCTATTGAGCATAGCCGTTTCAATTCGCGGACTAAGGCCATCATGAAGATTGCTATTGTTTGGGCAATTTCTATAGGTGTATCAGTTCCTATCCCTGTGATTGGACTGAGGGACGAAGAAAAGGTGTTCGTGAACAACACGACGTGCGTGCTCAACGACCCAAATTT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jennifer L Harmon et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 357(1), 1-9 (2016-01-21)
In acute organ injuries, mitochondria are often dysfunctional, and recent research has revealed that recovery of mitochondrial and renal functions is accelerated by induction of mitochondrial biogenesis (MB). We previously reported that the nonselective 5-HT2 receptor agonist DOI [1-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine] induced