Documentos clave
EHU109931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human IFITM2
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGCCAGGAAGAGGAAACTGTTGAGAAAACGGAACTACTGGGGAAAGGGAGGGCTCACTGAGAACCATCCCGGTAACCCGATCACCGCTGGTCACCATGAACCACATTGTGCAAACCTTCTCTCCTGTCAACAGCGGCCAGCCTCCCAACTACGAGATGCTCAAGGAGGAGCAGGAAGTGGCTATGCTGGGGGTGCCCCACAACCCTGCTCCCCCGATGTCCACCGTGATCCACATCCGCAGCGAGACCTCCGTGCCTGACCATGTGGTCTGGTCCCTGTTCAACACCCTCTTCATGAACACCTGCTGCCTGGGCTTCATAGCATTCGCGTACTCCGTGAAGTCTAGGGACAGGAAGATGGTTGGCGACGTGACCGGGGCCCAGGCCTATGCCTCCACCGCCAAGTGCCTGAACATCTGGGCCCTGATTTTGGGCATCTTCATGACCATTCTGCTCATCATCATCCCA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wan-Lin Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(27), 7112-7117 (2017-06-21)
CCR5 (R5)-tropic, but not CXCR4 (X4)-tropic, HIV-1 is associated with primary HIV-1 infection and transmission. Recent studies have shown that IFN-induced transmembrane (IFITM) proteins, including IFITM1, IFITM2, and IFITM3, restrict a broad range of viruses. Here, we demonstrate that an
Helena Winstone et al.
Journal of virology, 95(9) (2021-02-11)
The cellular entry of severe acute respiratory syndrome-associated coronaviruses types 1 and 2 (SARS-CoV-1 and -2) requires sequential protease processing of the viral spike glycoprotein. The presence of a polybasic cleavage site in SARS-CoV-2 spike at the S1/S2 boundary has