Documentos clave
EHU095011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRLR
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGGGACAGATGGAGGACTTCCTACCAATTATTCACTGACTTACCACAGGGAAGGAGAGACACTCATGCATGAATGTCCAGACTACATAACCGGTGGCCCCAACTCCTGCCACTTTGGCAAGCAGTACACCTCCATGTGGAGGACATACATCATGATGGTCAATGCCACTAACCAGATGGGAAGCAGTTTCTCGGATGAACTTTATGTGGACGTGACTTACATAGTTCAGCCAGACCCTCCTTTGGAGCTGGCTGTGGAAGTAAAACAGCCAGAAGACAGAAAACCCTACCTGTGGATTAAATGGTCTCCACCTACCCTGATTGACTTAAAAACTGGTTGGTTCACGC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yea-Hyun Leem et al.
Molecular neurobiology, 56(9), 6609-6625 (2019-03-25)
We investigated the effects of regular exercise on chronic stress-induced memory consolidation impairment and its underlying mechanism. We focused on prolactin (PRL)-modulated calcium-permeable (CP)-α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptors (AMPARs) in neurons in the CA1 stratum lacunosum-moleculare (SLM) area of the dorsal
Katja Linher-Melville et al.
BMC cancer, 14, 415-415 (2014-06-11)
Liver kinase 1 (LKB1) is an important multi-tasking protein linked with metabolic signaling, also controlling polarity and cytoskeletal rearrangements in diverse cell types including cancer cells. Prolactin (PRL) and Signal transducer and activator of transcription (STAT) proteins have been associated