Documentos clave
EHU094141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD59
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CAAAGGCTGAAGAACCTGGAGTCTGATGTCCAAGAGCAGGAAGAGTGGAAGAAAGCCAGAAGACTCAGCAAACAAGGTAGACAGTGTCTACCACCATAGTGGCCATACCAAAGAGGCTACCGATTCCTTCCTGCTACCTGGATCCCTGAAGTTGCCCTGGTCTCTGCACCTTCTAAACCTAGTTCTTAAGAGCTTTCCATTACATGAGCTGTCTCAAAGCCCTCCAATAAATTCTCAGTGTAAGCTTCTGTTGCTTGTGGACAGAAAATTCTGACAGACCTACCCTATAAGTGTTACTGTCAGGATAACATGAGAACGCACAACAGTAAGTGGTCACTAAGTGTTAGCTACGGTTATTTTGCCCAAGGTAGCATGGCTAGTTGATGCCGGTTGATGGGGCTTAAACCCAGCTCCCTCATCTT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Asim Ejaz et al.
PloS one, 7(9), e45770-e45770 (2012-10-11)
Viruses of different families encode for regulators of the complement system (RCAs) or acquire such RCAs from the host to get protection against complement-mediated lysis (CML). As hepatitis C virus (HCV) shares no genetic similarity to any known RCA and
Masashi Ueda et al.
Molecular and cellular endocrinology, 490, 57-67 (2019-04-15)
In the human placenta, extravillous trophoblasts (EVTs) invade maternal decidual tissues (interstitial trophoblasts) and maternal spiral arteries (endovascular trophoblasts). Although endovascular trophoblasts are directly exposed to maternal blood containing complement components, they are not eliminated by complement-dependent cytotoxicity (CDC). In