Documentos clave
EHU093631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ACSL1
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCCCCTGAAAAGATTGAAAATATCTACATGCGAAGTGAGCCTGTTGCTCAGGTGTTTGTCCACGGAGAAAGCCTGCAGGCATTTCTCATTGCAATTGTGGTACCAGATGTTGAGACATTATGTTCCTGGGCCCAAAAGAGAGGATTTGAAGGGTCGTTTGAGGAACTGTGCAGAAATAAGGATGTCAAAAAAGCTATCCTCGAAGATATGGTGAGACTTGGGAAGGATTCTGGTCTGAAACCATTTGAACAGGTCAAAGGCATCACATTGCACCCTGAATTATTTTCTATCGACAATGGCCTTCTGACTCCAACAATGAAGGCGAAAAGGCCAGAGCTGCGGAACTATTTCAGGTCGCAGATAGATGACCTCTATTCCACTATCAAGGTTTAGTGTGAAGAAGAAAGCTCAGAGGAAATGGCA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mario Ruiz et al.
eLife, 8 (2019-11-27)
The human AdipoR1 and AdipoR2 proteins, as well as their C. elegans homolog PAQR-2, protect against cell membrane rigidification by exogenous saturated fatty acids by regulating phospholipid composition. Here, we show that mutations in the C. elegans gene acs-13 help
Jin Young Huh et al.
Cell metabolism, 32(6), 1012-1027 (2020-11-06)
Hepatic TANK (TRAF family member associated NFκB activator)-binding kinase 1 (TBK1) activity is increased during obesity, and administration of a TBK1 inhibitor reduces fatty liver. Surprisingly, liver-specific TBK1 knockout in mice produces fatty liver by reducing fatty acid oxidation. TBK1