Documentos clave
EHU080321
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human WWTR1
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CCCAGACATGAGATCCATCACTAATAATAGCTCAGATCCTTTCCTCAATGGAGGGCCATATCATTCGAGGGAGCAGAGCACTGACAGTGGCCTGGGGTTAGGGTGCTACAGTGTCCCCACAACTCCGGAGGACTTCCTCAGCAATGTGGATGAGATGGATACAGGAGAAAACGCAGGACAAACACCCATGAACATCAATCCCCAACAGACCCGTTTCCCTGATTTCCTTGACTGTCTTCCAGGAACAAACGTTGACTTAGGAACTTTGGAATCTGAAGACCTGATCCCCCTCTTCAATGATGTAGAGTCTGCTCTGAACAAAAGTGAGCCCTTTCTAACCTGGCTGTAATCACTACCATTGTAACTTGGATGTAGCCATGACCTTACATTTCCTGGGCCTCTTG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Libo Yan et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 562, 31-36 (2014-08-01)
The Hippo-YAP pathway is altered and implicated as an oncogenic signaling pathway in many human cancers. Hypoxia is an important microenvironmental factor that promotes tumorigenesis. However, the effects of hypoxia on the two most important Hippo-YAP effectors, YAP (Yes-associated protein)
M Shanzer et al.
Oncogene, 34(32), 4190-4198 (2014-11-05)
The polyomavirus middle T antigen (PyMT) is an oncogene that activates the non-receptor tyrosine kinase, c-Src, and physically interacts with Taz (WWTR1). Taz is a pro-oncogenic transcription coactivator of the Tead transcription factors. The Hippo tumor suppressor pathway activates the