Documentos clave
EHU080011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATE1
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TTGTGGCTATGGCTCCTTTCACCAGCAGTACTGGCTTGACGGAAAGATCATTGCTGTGGGGGTGATTGACATCCTCCCAAACTGTGTATCATCTGTGTATTTGTACTACGATCCTGATTATTCGTTTTTGTCTTTGGGCGTCTACTCTGCACTACGAGAAATTGCTTTTACTAGGCAGCTTCATGAGAAAACTTCTCAACTCAGCTATTATTATATGGGTTTCTACATTCATTCATGTCCCAAGATGAAATATAAGGGTCAGTATAGACCTTCTGATTTGCTGTGCCCTGAGACATATGTTTGGGTACCCATTGAGCAATGCCTGCCTTCACTTGAAAACTCCAAGTACTGCCGTTTCAACCAGGACCCAGAAGCAGTGGATGAGGATCGCAGTACGGAACCTGACCGATTGCAGGTGTTTCACAAGAGAGCCATCATGC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kanika Singh et al.
Scientific reports, 10(1), 598-598 (2020-01-19)
Myocardial hypertrophy, an inflammatory condition of cardiac muscles is a maladaptive response of the heart to biomechanical stress, hemodynamic or neurohormonal stimuli. Previous studies indicated that knockout of Arginyltransferase (ATE1) gene in mice and embryos leads to contractile dysfunction, defective
Chang Hoon Ji et al.
Molecular cell, 75(5), 1058-1072 (2019-08-04)
The endoplasmic reticulum (ER) is susceptible to wear-and-tear and proteotoxic stress, necessitating its turnover. Here, we show that the N-degron pathway mediates ER-phagy. This autophagic degradation initiates when the transmembrane E3 ligase TRIM13 (also known as RFP2) is ubiquitinated via