Documentos clave
EHU076421
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TCF4
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGCCATGGAGGTACAGACAAAGAAAGTTCGAAAAGTTCCTCCAGGTTTGCCATCTTCAGTCTATGCTCCATCAGCAAGCACTGCCGACTACAATAGGGACTCGCCAGGCTATCCTTCCTCCAAACCAGCAACCAGCACTTTCCCTAGCTCCTTCTTCATGCAAGATGGCCATCACAGCAGTGACCCTTGGAGCTCCTCCAGTGGGATGAATCAGCCTGGCTATGCAGGAATGTTGGGCAACTCTTCTCATATTCCACAGTCCAGCAGCTACTGTAGCCTGCATCCACATGAACGTTTGAGCTATCCATCACACTCCTCAGCAGACATCAATTCCAGTCTTCCTCCGATGTCCACTTTCCATCGTAGTGGTACAAACCATTACAGCACCTCTTCCTGTACGCCTCCTG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J Wang et al.
British journal of cancer, 111(1), 112-124 (2014-05-31)
Invasion and metastasis remain a critical issue in cervical cancer. However, the underlying mechanism of it in cervical cancer remains unclear. The newly discovered protein, TBLR1, plays a crucial role in regulating various key cellular functions. In this study, western
Stephen Gadomski et al.
Cell reports, 31(4), 107572-107572 (2020-04-30)
Investigating mechanisms that regulate endothelial cell (EC) growth and survival is important for understanding EC homeostasis and how ECs maintain stem cell niches. We report here that targeted loss of Id genes in adult ECs results in dilated, leaky sinusoids
Menglan Cheng et al.
Scientific reports, 5, 10752-10752 (2015-07-18)
Dendritic cells (DCs) are sentinels of the immune system and comprise two distinct subsets: conventional DCs (cDCs) and plasmacytoid DCs (pDCs). Human pDCs are distinguished from mouse pDCs phenotypically and functionally. Basic helix-loop-helix protein E2-2 is defined as an essential