Documentos clave
EHU076371
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RTKN
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CACACATGACCTCACCCTTGCCAGTCATGAGGAGAACCCTGCCTGGCTGCCCCTTTATGGTAGCGTGTGTTGCCGTCTGGCAGCTCAGCCTCTCTGCATGACTCAGCCCACTGCAAGTGGTACCCTCAGGGTGCAGCAAGCTGGGGAGATGCAGAACTGGGCACAAGTGCATGGAGTTCTGAAAGGCACAAACCTCTTCTGTTACCGGCAACCTGAGGATGCAGACACTGGGGAAGAGCCGCTGCTTACTATTGCTGTCAACAAGGAGACTCGAGTCCGGGCAGGGGAGCTGGACCAGGCTCTAGGACGGCCCTTCACCCTAAGCATCAGTAACCAGTATGGGGATGATGAGGTGACACACACCCTTCAGACAGAAAGTCGGGAAGCACTGCAGAGCTGGATGGAGGCTCTGTGGCAGCTTTTCTTTGACATGAGCCAATGGAA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Guo-Qiang Qu et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 74, 117-123 (2015-09-10)
Like many epithelial-derived cancers, colon cancer results from a multistep tumorigenic process. However, the detailed mechanisms involved in colon cancer formations are poorly characterized. In the present study, we investigated the role of RTKN in colon cancer and explored underlying