Documentos clave
EHU070181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DNAH2
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CTTGCAGGTCAGCATCAAGATGACCACAGAGCCACCAAAGGGCCTAAAGGCCAACATGACACGTCTTTACCAACTGATGTCAGAACCACAGTTTTCCCGCTGCTCCAAACCTGCCAAATATAAGAAGCTGCTGTTTTCACTCTGTTTCTTCCACTCTGTGTTACTTGAACGCAAAAAGTTCCTGCAGCTTGGCTGGAACATCATCTATGGCTTCAATGACTCCGACTTTGAGGTGTCAGAAAACTTGCTGAGCCTCTATCTCGATGAGTACGAGGAGACACCTTGGGACGCACTTAAGTACCTCATTGCCGGCATCAACTATGGTGGACATGTCACAGATGACTGGGACCGGCGCCTGCTGACCACCTACATCAATGATTATTTCTGTGACCAGTCTCTATCAACTCCCTTCCACCGGTTGTCAGCACTGGAGACTTATTTCATCCCCAAGGATGG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EHU076881EHU078341EHU081561
Ensembl | human accession no.
ENSG00000183914
Ensembl | human accession no.
ENSG00000138346
Ensembl | human accession no.
ENSG00000171595
Ensembl | human accession no.
ENSG00000114841
Gene Information
human ... DNAH2(146754), DNAH2(146754)
Gene Information
human ... DNA2(1763), DNA2(1763)
Gene Information
human ... DNAI2(64446), DNAI2(64446)
Gene Information
human ... DNAH1(25981), DNAH1(25981)
esiRNA cDNA target sequence
CTTGCAGGTCAGCATCAAGATGACCACAGAGCCACCAAAGGGCCTAAAGGCCAACATGACACGTCTTTACCAACTGATGTCAGAACCACAGTTTTCCCGCTGCTCCAAACCTGCCAAATATAAGAAGCTGCTGTTTTCACTCTGTTTCTTCCACTCTGTGTTACTTGAACGCAAAAAGTTCCTGCAGCTTGGCTGGAACATCATCTATGGCTTCAATGACTCCGACTTTGAGGTGTCAGAAAACTTGCTGAGCCTCTATCTCGATGAGTACGAGGAGACACCTTGGGACGCACTTAAGTACCTCATTGCCGGCATCAACTATGGTGGACATGTCACAGATGACTGGGACCGGCGCCTGCTGACCACCTACATCAATGATTATTTCTGTGACCAGTCTCTATCAACTCCCTTCCACCGGTTGTCAGCACTGGAGACTTATTTCATCCCCAAGGATGG
esiRNA cDNA target sequence
TTGTGATGCTGCCCAAAATAGAAGAAGAAACCCAGCATCTGAAGCAAACACACTTAGAATATTTCAGCCTTTGGTGTCTAATGTTAACCCTGGAGTCACAATCGAAGGATAATAAAAAGAATCACCAAAATATCTGGCTAATGCCTGCTTCGGAAATGGAGAAGAGTGGCAGTTGCATTGGAAACCTGATTAGAATGGAACATGTAAAGATAGTTTGTGATGGGCAATATTTACATAATTTCCAATGTAAACATGGTGCCATACCTGTCACAAATCTAATGGCAGGTGACAGAGTTATTGTAAGTGGAGAAGAAAGGTCACTGTTTGCTTTGTCTAGAGGATATGTGAAGGAGATTAACATGACAACAGTAACTTGTTTATTAGACAGAAACTTGTCGGTCCTTCCA
esiRNA cDNA target sequence
ATGCAGCTCGGCTCTATCATGGAGCACTGCATCAAGCAGAACAATGCCATTGACATCTATGAAGAGTATTTCAATGACGAGGAGGCCATGGAAGTGATGGAGGAGGACCCTTCAGCTAAAACCATCAATGTGTTCAGGGACCCCCAGGAAATCAAGAGGGCTGCCACACACCTCTCCTGGCACCCCGATGGCAACAGGAAGTTGGCAGTGGCATACTCCTGCTTGGATTTTCAGCGGGCACCTGTGGGCATGAGCAGCGATTCATACATCTGGGACCTGGAAAACCCCAACAAGCCTGAACTTGCTCTGAAGCCATCGTCTCCACTCGTGACGTTGGAGTTCAACCCCAAAGATTCCCACGTACTCCTGGGTGGCTGCTACAATGGACAGATAGCCTGCTGGGAC
esiRNA cDNA target sequence
CACAGGCAAAACTGAGACCACCAAAGACCTGGGTAAGGCCTTGGCCATACAGACCGTTGTGTTCAACTGCTCTGACCAGCTCGACTTCATGGCCATGGGCAAGTTCTTCAAGGGCCTGGCCAGTGCTGGGGCCTGGGCCTGCTTCGACGAGTTCAATCGCATCGACATCGAGGTGCTGTCTGTGGTGGCGCAGCAGATCACCACCATCCAGAAGGCGCAGCAGCAGCGGGTGGAACGCTTCATGTTTGAGGGTGTGGAGATCCCACTGGTGCCATCCTGCGCAGTGTTTATCACCATGAACCCGGGCTACGCTGGCCGCACGGAGCTGCCTGACAATCTGAAGGCAACTGCGCTCTTCCGACCCGTGGCCATGATGGTTCCAGATTACGCCATGATCACTGAGATCTCCCTCTATTCCTTTGGCTTTAATGAGGCCAG
NCBI accession no.
NM_020877
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_023036
NCBI accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)