Documentos clave
EHU067101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HIF3A
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CTGTCGGAGAATGTCAGCAAACACCTGGGCCTCAGTCAGCTGGAGCTCATTGGACACAGCATCTTTGATTTCATCCACCCCTGTGACCAAGAGGAGCTTCAGGACGCCCTGACCCCCCAGCAGACCCTGTCCAGGAGGAAGGTGGAGGCCCCCACGGAGCGGTGCTTCTCCTTGCGCATGAAGAGTACACTCACCAGCCGCGGGCGCACCCTCAACCTCAAGGCGGCCACCTGGAAGGTGCTGAACTGCTCTGGACATATGAGGGCCTACAAGCCACCTGCGCAGACTTCTCCAGCTGGGAGCCCTGACTCAGAGCCCCCGCTGCAGTGCCTGGTGCTCATCTGCGAAGCCATCCCCCACCCAGGCAGCCTGGAGCCCCCACTGGGCCGAGGGGCCTTCCTCAGCCGCCACAGCCTGGACATGAAGTTCACCTACTGTGACGACAGGATTGCAGAAGTGGCT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Da-Guang Sun et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 169-169 (2020-04-17)
Gestational diabetes mellitus (GDM) is a disease that changes the function of microvascular of placenta. MicroRNA (miRNA) expression in placenta may contribute to the pathogenesis of GDM. Here, we evaluate the role and function of miR-29b in the development of
Jussi-Pekka Tolonen et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 77(18), 3627-3642 (2019-11-27)
Hypoxia-inducible factor (HIF), an αβ dimer, is the master regulator of oxygen homeostasis with hundreds of hypoxia-inducible target genes. Three HIF isoforms differing in the oxygen-sensitive α subunit exist in vertebrates. While HIF-1 and HIF-2 are known transcription activators, HIF-3