Documentos clave
EHU060921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FAF1
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
ACCAACGTGTTCTGCTCACAAATGCTTTGTGCTGAATCCATTGTTTCTTATCTGAGTCAAAATTTTATAACCTGGGCTTGGGATCTGACAAAGGACTCCAACAGAGCAAGATTTCTCACTATGTGCAATAGACACTTTGGCAGTGTTGTGGCACAAACCATTCGGACTCAAAAAACGGATCAGTTTCCGCTTTTCCTGATTATTATGGGAAAGCGATCATCTAATGAAGTGTTGAATGTGATACAAGGGAACACAACAGTAGATGAGTTAATGATGAGACTCATGGCTGCAATGGAGATCTTCACAGCCCAACAACAGGAAGATATAAAGGACGAGGATGAACGTGAAGCCAGAGAAAATGTGAAGAGAGAGCAAGATGAGGCCTATCGCCTTTCACTTGAGGCTGACAGAGCAAAGA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Soonhwa Song et al.
Molecular and cellular biology, 36(7), 1136-1151 (2016-01-27)
This study is designed to examine the cellular functions of human Fas-associated factor 1 (FAF1) containing multiple ubiquitin-related domains. Microarray analyses revealed that interferon-stimulated genes related to the antiviral response are significantly increased in FAF1-knockdown HeLa cells. Silencing FAF1 enhanced
NLRP2 and FAF1 deficiency blocks early embryogenesis in the mouse.
Hui Peng et al.
Reproduction (Cambridge, England), 154(3), 145-151 (2017-06-21)
Pauline G Knox et al.
The Journal of cell biology, 192(3), 391-399 (2011-02-02)
CD40, a tumor necrosis factor (TNF) receptor family member, is widely recognized for its prominent role in the antitumor immune response. The immunostimulatory effects of CD40 ligation on malignant cells can be switched to apoptosis upon disruption of survival signals