Documentos clave
EHU048671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CAT
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
ACATGGTCTGGGACTTCTGGAGCCTACGTCCTGAGTCTCTGCATCAGGTTTCTTTCTTGTTCAGTGATCGGGGGATTCCAGATGGACATCGCCACATGAATGGATATGGATCACATACTTTCAAGCTGGTTAATGCAAATGGGGAGGCAGTTTATTGCAAATTCCATTATAAGACTGACCAGGGCATCAAAAACCTTTCTGTTGAAGATGCGGCGAGACTTTCCCAGGAAGATCCTGACTATGGCATCCGGGATCTTTTTAACGCCATTGCCACAGGAAAGTACCCCTCCTGGACTTTTTACATCCAGGTCATGACATTTAATCAGGCAGAAACTTTTCCATTTAATCCATTCGATCTCACCAAGGTTTGGCCTCACAAGGACTACCCTCTCATCCCAGTTGG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CAT(847) , CAT(847)
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mikko Konki et al.
Scientific reports, 6, 22190-22190 (2016-02-26)
Epigenomic regulation is likely to be important in the maintenance of genomic integrity of human pluripotent stem cells, however, the mechanisms are unknown. We explored the epigenomes and transcriptomes of human pluripotent stem cells before and after spontaneous transformation to
Lilibeth Lanceta et al.
PloS one, 10(8), e0134144-e0134144 (2015-08-14)
Earlier observations indicate that free heme is selectively toxic to cells lacking heme oxygenase-1 (HO-1) but how this enzyme prevents heme toxicity remains unexplained. Here, using A549 (human lung cancer) and immortalized human bronchial epithelial cells incubated with exogenous heme
Artículos
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.