Documentos clave
EHU046631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LINC00221
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GGATCATCGTGTGTGTCACCCTTGCAATGTGTTCCTGACAGCCCATGGAAGCGGGCTAGTGGATTCAGCTCCAGCAGTAACTGTTGGTTGGGATGGACAACCCAGAAATGGGGCATGTGAGGAAGAGAAAATGAAAGTGGATAGCCTGTTACCGAAAACTGCTGGACTAAGACACTTGTAAGCCTGTCAATCTCAGTGGCCAACAGACATGAAAAAAATTTCCAACATCATTAATTATCAGAGAAATGCAAATAAAAACAACAATGAAATACCATCTCAGACCAGTCATAATAGCTAATATGAAAAAAGTTAAACAAAAAACAGCTGCTGGGTGGGAAGTGAAGAAAAGGGAACACATACATGGGTGGTGGAAATGTAAATTAGTTCAGCACTGTGCAAAGCAGTTTAGAGAATTCTCAAAGAACTTGAAACAGAGCTACTGTTTGACCCAGCAATCC
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)