EHU019931
MISSION® esiRNA
targeting human KIF11
Seleccione un Tamaño
US$ 534,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 534,00
Productos recomendados
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TCCCCGTAACAAGAGAGGAGTGATAATTAAAGGTTTAGAAGAAATTACAGTACACAACAAGGATGAAGTCTATCAAATTTTAGAAAAGGGGGCAGCAAAAAGGACAACTGCAGCTACTCTGATGAATGCATACTCTAGTCGTTCCCACTCAGTTTTCTCTGTTACAATACATATGAAAGAAACTACGATTGATGGAGAAGAGCTTGTTAAAATCGGAAAGTTGAACTTGGTTGATCTTGCAGGAAGTGAAAACATTGGCCGTTCTGGAGCTGTTGATAAGAGAGCTCGGGAAGCTGGAAATATAAATCAATCCCTGTTGACTTTGGGAAGGGTCATTACTGCCCTTGTAGAAAGAACACCTCATGTTCCTTATCGAGAATCTAAACTAACTAGAATCCTCCAGGATTCTCTTGGAGGGCGTACA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... KIF11(3832) , KIF11(3832)
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
esiRNA are endoribonuclease prepared siRNAs that target the same mRNA sequence for gene silencing. Here are some of the most asked questions regarding esiRNA uses and availability.