Merck
EHU016141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRIB1
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CCATCGCACAGCAACATTACTGGCATTGTGGAAGTGATCCTTGGGGAAACCAAGGCCTATGTCTTCTTTGAGAAGGACTTTGGGGACATGCACTCCTATGTGCGAAGCCGGAAGAGGCTGCGGGAAGAGGAAGCCGCCCGGCTCTTCAAGCAGATTGTCTCCGCCGTCGCCCACTGCCACCAGTCAGCCATCGTGCTGGGGGACCTGAAGCTTAGGAAGTTCGTCTTCTCCACGGAGGAGAGAACCCAGCTTAGACTAGAAAGTCTAGAAGACACACACATAATGAAGGGGGAAGATGATGCTTTGTCAGACAAACATGGCTGCCCAGCCTACGTGAGCCCTGAGATCCTCAACACCACTGGGACCTACTCCGGAAAGGCTGCGGACGTTTGGAGCCTGGGGGTGATGCTCTACACCCTTCTGGTTGGACGATACCCCTTCCATGACTCAGACCCCAGTGCCCTTTTCTCCAAAATTCGGCGTGGACAGTTCTGCATTCCTGAGCACA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chiara Niespolo et al.
Frontiers in immunology, 11, 574046-574046 (2020-12-18)
The pseudokinase TRIB1 controls cell function in a range of contexts, by regulating MAP kinase activation and mediating protein degradation via the COP1 ubiquitin ligase. TRIB1 regulates polarization of macrophages and dysregulated Trib1 expression in murine models has been shown
Ying Ye et al.
Frontiers in physiology, 8, 789-789 (2017-11-28)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common malignancy associated with a high risk of recurrence and metastasis and a poor prognosis. Here, we examined the involvement of the pseudokinase Tribbles 1 (TRIB1), a scaffold protein associated with several malignancies, in HCC