EHU015961
MISSION® esiRNA
targeting human TCP1
Seleccione un Tamaño
US$ 534,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 534,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTTAATGCTGCCCAGGACTCCACAGATCTGGTTGCAAAATTAAGAGCTTTTCATAATGAGGCCCAGGTTAACCCAGAACGTAAAAATCTAAAATGGATTGGTCTTGATTTGAGCAATGGTAAACCTCGAGACAACAAACAAGCAGGGGTGTTTGAACCAACCATAGTTAAAGTTAAGAGTTTGAAATTTGCAACAGAAGCTGCAATCACCATTCTTCGAATTGATGATCTTATTAAATTACATCCAGAAAGTAAAGATGATAAACATGGAAGTTATGAAGATGCTGTTCACTCTGGAGCCCTTAATGATTGATCTGATGTTCCTTTTATTTATAACAATGTTAAATGCAATTGTCTTGTACCTTGAGTTGAGTATTACACATTAAAGTAAAGTACAAGCTGTAAACTTGGGTTTTTGTGATGTAGGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TCP1(6950) , TCP1(6950)
Categorías relacionadas
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?