Merck
EHU005521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRSS8
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GGCAGGTCAGCATCACCTATGAAGGCGTCCATGTGTGTGGTGGCTCTCTCGTGTCTGAGCAGTGGGTGCTGTCAGCTGCTCACTGCTTCCCCAGCGAGCACCACAAGGAAGCCTATGAGGTCAAGCTGGGGGCCCACCAGCTAGACTCCTACTCCGAGGACGCCAAGGTCAGCACCCTGAAGGACATCATCCCCCACCCCAGCTACCTCCAGGAGGGCTCCCAGGGCGACATTGCACTCCTCCAACTCAGCAGACCCATCACCTTCTCCCGCTACATCCGGCCCATCTGCCTCCCTGCAGCCAACGCCTCCTTCCCCAACGGCCTCCACTGCACTGTCACTGGCTGGGGTCATGTGGCCCCCTCAGTGAGCCTCCTGACGCCCAAGCCACTGCAGCAACTCGAGGTGCCTCTGATCAGTCGTGAGACGTGTAACTGCC
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yoshihiko Sugitani et al.
Journal of gastroenterology, 55(4), 408-417 (2020-01-10)
Prostasin (PRSS8) is a stimulator of epithelial sodium transport. In this study, we evaluated alteration of prostasin expression in the inflamed mucosa of patients with inflammatory bowel disease (IBD) and investigated the role of prostasin in the gut inflammation. Prostasin