Merck
EHU004641
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FRS2
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGTGGATGATGATGGGAATGAGTTAGGTTCTGGCATAATGGAACTTACAGACACAGAACTGATTTTATACACCCGCAAACGTGACTCAGTAAAATGGCACTACCTCTGCCTGCGACGCTATGGCTATGACTCGAATCTCTTTTCTTTTGAAAGTGGTCGAAGGTGTCAAACTGGACAAGGAATCTTTGCCTTTAAGTGTGCCCGTGCAGAAGAATTATTTAACATGTTGCAAGAGATTATGCAAAATAATAGTATAAATGTGGTGGAAGAGCCAGTTGTAGAAAGAAATAATCATCAGACAGAATTGGAAGTCCCTAGAACACCTCGAACACCTACAACTCCAGGATTTGCTGCTCAGAACTTACCTAATGGATATCCCCGATATCCCTCATTTGGAGATGCTTCATCCCATCCGTCAAGCAGACATCCTTCTGTGGG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liyong Zhang et al.
Oncotarget, 8(8), 12800-12811 (2017-01-13)
In prostate cancer, androgen/androgen receptor (AR) and their downstream targets play key roles in all stages of disease progression. The protein kinase D (PKD) family, particularly PKD1, has been implicated in prostate cancer biology. Here, we examined the cross-regulation of
Anatoly Kiyatkin et al.
Science signaling, 13(645) (2020-08-21)
In responses to activation of receptor tyrosine kinases (RTKs), crucial cell fate decisions depend on the duration and dynamics of ERK signaling. In PC12 cells, epidermal growth factor (EGF) induces transient ERK activation that leads to cell proliferation, whereas nerve