Merck
E9251
Ecteola Cellulose
coarse
Sinónimos:
Epichlorohydrin triethanolamine–cellulose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
particle size
, coarse
capacity
~0.3 meq/g
Application
Ecteola cellulose is used in affinity chromatography, protein chromatography and heparin applications. Ecteola cellulose has been used in studies to develop methods for evaluating sugar concentrations and to detect inhibition of clot strength in blood samples.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)