E8761
Eosin B
Dye content ≥85 %, certified by the Biological Stain Commission
Sinónimos:
4′,5′-Dibromo-2′,7′-dinitrofluorescein disodium salt, Acid Red 91, Eosin Scarlet, Eosin bluish, Saffrosine
About This Item
Productos recomendados
grade
certified by the Biological Stain Commission
composition
Dye content, ≥85%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Inchi Key
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
Suitability
replaced by
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?