E8375
Eserine
Sinónimos:
Physostigmine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
mp
102-104 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][C@]12N(C)CC[C@@]1(C)c3cc(OC(=O)NC)ccc3N2C
InChI
1S/C15H21N3O2/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15+/m1/s1
Clave InChI
PIJVFDBKTWXHHD-HIFRSBDPSA-N
Información sobre el gen
human ... ACHE(43) , APP(351) , BCHE(590)
mouse ... Ache(11423) , Bche(12038) , Chrm1(12669)
rat ... Ache(83817) , Bche(65036) , Chrm2(81645)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?