Saltar a
E8280
Exo 1
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
2-(4-Fluorobenzoylamino)benzoic acid methyl ester, 2-(4-Fluorobenzoylamino)methylbenzoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 76,80
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12NFO3
Número CAS:
Peso molecular:
273.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 76,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 19 mg/mL
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1NC(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI key
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Exo 1 has been used as a component of the BRB80 buffer to study coat protein 1 (COPI)-mediated membrane trafficking. It has also been used as a Golgi inhibitor to study its effects on the long interspersed nuclear element-1 (L1) retrotransposition.
Biochem/physiol Actions
Exo 1 is a cell-permeable methylanthranilate analog that promotes the release of adenosine diphosphate (ADP)-ribosylation factor (ARF) 1 from Golgi membranes. It also inhibits the membrane trafficking between the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi bodies.
Reversible inhibitor of exocytosis; Golgi ARF 1 (ADP-Ribosylation Factor) GTPase activator.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
341220SML1976SML1903
description
≥98% (HPLC), solid
description
A cell-permeable methylanthranilate analog that reversibly inhibits vesicular traffic from ER to Golgi in mammalian cells by inducing tubulation and collapsing of the Golgi membrane.
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 19 mg/mL
solubility
ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL, DMF: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Exo 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)