E8126
Equilin
Sinónimos:
1,3,5(10),7-Estratetraen-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10),7-estratetraen-17-one, 7-Dehydroestrone
Productos recomendados
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
inhibition assay: suitable
mp
238-240 °C (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1
InChI key
WKRLQDKEXYKHJB-HFTRVMKXSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?