E4404
Anti-EphA8 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse
técnicas
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Epha8(13842)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)