Saltar a
E4267
9-Ethylguanine
Sinónimos:
2-Amino-9-ethyl-6-hydroxypurine, 6-Amino-9-ethyl-2-hydroxypurine, 9-EtG
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9N5O
Número CAS:
Peso molecular:
179.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C7H9N5O/c1-2-12-3-9-4-5(12)10-7(8)11-6(4)13/h3H,2H2,1H3,(H3,8,10,11,13)
InChI key
WDOYBEPLTCFIRQ-UHFFFAOYSA-N
Application
9-Ethylguanine (9-EtG) is used as a DNA model base for a variety of physical chemical studies of organometallic complexes.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)