Merck
E3149
S-Ethylisothiourea hydrobromide
≥98%
Sinónimos:
2-Ethyl-2-thiopseudourea hydrobromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H8N2S · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
185.09
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[H].CCSC(N)=N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of inducible human, endothelial and neuronal nitric oxide synthetase isozymes.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - Solvent
flash_point_c
87 °C - Solvent
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)