Saltar al contenido
E2765
cis-8-Eicosenoic acid methyl ester
≥99%, liquid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H40O2
Número CAS:
Peso molecular:
324.54
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(=O)OC
Packaging
Sealed ampule
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)