Merck
E2625
(+)-Pseudoephedrine
Sinónimos:
(+)-ψ-Ephedrine, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, d-Isoephedrine, d-Pseudoephedrine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
165.23
EC Number:
202-018-6
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2414132
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
118-120 °C
format
neat
SMILES string
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
InChI key
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
(+)-Pseudoephedrine may be used as a reference standard in the determination of pseudoephedrine in pharmaceutical formulations using high performance thin layer chromatography (HPTLC).
Biochem/physiol Actions
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)