This product is the full length and untagged.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 vial | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.840,00 |
Acerca de este artículo
US$ 2.840,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlerecombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Quality Segment
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
66.4 kDa
packaging
vial of 211 pmol
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Biochem/physiol Actions
Hormone-inducible transcription factor capable of acting positively or negatively in regulating genes involved in tissue growth and differentiation.
Hormone-inducible transcription factor capable of acting positively or negatively in regulating genes involved in tissue growth and differentiation. For use in signal transduction, steroid biochemistry, and endocrine disruptor research.
Physical form
Solution in 50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 500 mM KCl, 2 mM DTT, 1 mM EDTA, 1 mM orthovanadate, and 10% glycerol.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
I would like to know if this protein is the full-length ERa or a truncation. Additionally, could you confirm if there is any tag on this protein?
1 answer-