Documentos clave
E1500
Sigma-Aldrich
Elastin-orcein
elastase substrate
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Elastin impregnated with orcein.
Nota de preparación
Prepared from E1625.
Sustratos
Substrate for the estimation of elastase.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Yuko Ohara-Nemoto et al.
FEMS microbiology letters, 367(24) (2020-12-19)
Multiple dipeptidyl-peptidases (DPPs) are present in the periplasmic space of Porphyromonas gingivalis, an asaccharolytic periodontopathic bacterium. Dipeptides produced by DPPs are presumed to be transported into the bacterial cells and metabolized to generate energy and cellular components. The present study
Hee Chan Yoo et al.
Cell metabolism, 31(2), 267-283 (2019-12-24)
Glutamine is an essential nutrient that regulates energy production, redox homeostasis, and signaling in cancer cells. Despite the importance of glutamine in mitochondrial metabolism, the mitochondrial glutamine transporter has long been unknown. Here, we show that the SLC1A5 variant plays
Artículos
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.