E0514
E-64c
Calpain Inhibitor
Sinónimos:
(2S,3S)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane
About This Item
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CCNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O5/c1-8(2)5-6-16-13(18)10(7-9(3)4)17-14(19)11-12(22-11)15(20)21/h8-12H,5-7H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,19)(H,20,21)/t10-,11-,12-/m0/s1
Clave InChI
SCMSYZJDIQPSDI-SRVKXCTJSA-N
Información sobre el gen
human ... CAPN1(823)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ligadura / enlace
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?