Merck
E0278
Sigma-Aldrich
Ephrin-A3/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinónimos:
EFL-2, Ehk1-L, LERK-3
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in NSO cells
Ensayo
>90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
monomer calculated mol wt 47.7 kDa
~90 kDa by SDS-PAGE (reducing)
envase
pkg of 200 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... EFNA3(1944)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Member of the ephrin ligand family that binds Eph receptor tyrosine kinases (EphA2, EphA3, EphA4, EphA5, EphA6, EphA7, EphA8, and EphB1). Involved in pattern formation and morphogenesis.
Otras notas
Extracellular domain of human ephrin-A3 (amino acids 1-209) is fused to the C-terminal 6X histidine-tagged Fc region of human IgG1.
Forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Nota de análisis
The biological activity is measured by its ability to bind immobilized recombinant mouse EphA6/Fc in ELISA.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)