E0162
Carboxylesterase 1 isoform c human
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Sinónimos:
Carboxylesterase 1 human, carboxylesterase, esterase
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
≥0.3 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Propiedades físicas
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)