Currently, the probes are not offered separately. The probe Anti- Rabbit PLUS or the probe Anti-Mouse MINUS comes as a kit, which includes a 1x Blocking Solution and a 1x Antibody Diluent.
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
donkey (polyclonal)
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
antibody product type
primary antibodies
product line
Duolink®
species reactivity
rabbit
technique(s)
immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable
suitability
suitable for brightfield, suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Este producto puede aplicarse tanto al protocolo de fluorescencia in situ DuoLink® como al protocolo de campo brillante in situ DuoLink® en función de los reactivos de detección utilizados.
Visite nuestro Centro de recursos de PLA DuoLink® para obtener información sobre cómo ejecutar un experimento DuoLink®, aplicaciones, resolución de problemas y más.
Para realizar un experimento completo de PLA in situ DuoLink® necesitará dos anticuerpos primarios (validados para PLA, IHC, ICC o IF ) que reconozcan dos epítopos específicos. Otros reactivos necesarios son un par de sondas para PLA de diferentes especies (una PLUS y una MINUS), reactivos de detección, disoluciones tampón de lavado y medio de montaje. Nótese que los anticuerpos primarios deben proceder de las mismas especies que las sondas para PLA Duolink®. El análisis se lleva a cabo utilizando un equipo de inmunofluorescencia convencional. También se dispone de HRP para detección en campo brillante.
La sonda para PLA anti-conejo reacciona con la molécula completa de IgG de conejo y las cadenas ligeras de otras inmunoglobulinas de conejo. La sonda para PLA anti-conejo puede experimentar reacciones cruzadas con las proteínas del suero bovino, de pollo, de cabra, de conejillos de india, de hámster sirio, de caballo, humano, de conejo y de oveja. Con este producto debe utilizarse simultáneamente una sonda MINUS de una especie diferente. Consulte nuestra Guía de selección de productos si desea más información.
Nota de aplicación
Se necesitan dos anticuerpos primarios inducidos en diferentes especies. Analice sus anticuerpos primarios (clase IgG, monoclonales o policlonales) en una prueba convencional de inmunofluorescencia (IF), inmunohistoquímica (ICH) o inmunocitoquímica (ICC) para determinar las condiciones óptimas de fijación, bloqueo y valoración. Los reactivos para PLA Duolink® in situ son adecuados para su utilización en células fijadas, células de citoespín, células cultivadas en portaobjetos, fijadas en formol o incluidas en parafina (FFPE) o en tejido (fresco o congelado). No se requiere un número mínimo de células.
Déjenos hacer el trabajo por usted, obtenga más información sobre nuestro Programa de atención al Ciente para acelerar sus proyectos DuoLink®
Ver la lista completa de productos DuoLink®
Features and Benefits
- No se requiere sobreexpresión ni manipulación genética
- Elevada especificidad (menos falsos positivos)
- Sensibilidad de molécula individual debido a amplificación por círculo rodante
- Posible cuantificación relativa
- No se precisa un equipo especial
- Más rápida y sencilla que la FRET
- Mayor precisión en comparación con la co-IP
- Resultados listos para publicación
Other Notes
- 5x sondas para PLA anti-conejo PLUS - Anticuerpo anti-conejo de burro secundario conjugado con oligonucleótidos PLUS
- 1x Disolución de bloqueo - Reactivo para bloqueo de la muestra
- 1x Diluyente del anticuerpo - Para dilución de las sondas de PLA y los anticuerpos primarios
Legal Information
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Can the Rabbit PLUS and the Mouse MINUS antibodies be bought alone without the blocking and diluition buffer?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What epitope on the antibody is recognized by the Duolink PLA Probes?
1 answer-
The Duolink PLA Probes offered are donkey polyclonal antibodies directed to the whole molecule (heavy and light chains). They are affinity purified. The same polyclonal antibody is conjugated to the Plus and Minus Oligos. The Plus and Minus probes can be used together (to detect a single antibody) since they can recognize multiple sites. The anti-mouse IgG PLA labeled antibodies may cross-react with rat but this is not consistent. Do not use this product with rat antibodies. It is best to label anti-rat secondary antibodies with the Duolink Probemaker kit.The anti-goat IgG PLA labeled antibodies have cross-reactivity with sheep IgG and can be recommended for this application.
Helpful?
-
-
How many reactions can be performed with the Duolink® In Situ Starter Kit?
1 answer-
All of the starter kits for the Duolink product line will perform 30 reactions using 40 ul per reaction. DUO92101 - Duolink® In Situ Red Starter Kit Mouse/Rabbit DUO92102 - Duolink® In Situ Orange Starter Kit Mouse/Rabbit DUO92103 - Duolink® In Situ Red Starter Kit Mouse/Goat DUO92104 - Duolink® In Situ Orange Starter Kit Mouse/Goat DUO92105 - Duolink® In Situ Red Starter Kit Goat/Rabbit DUO92106 - Duolink® In Situ Orange Starter Kit Goat/Rabbit
Helpful?
-
-
Has Duolink been used for detection of changes in protein expression?
1 answer-
The following reference cites the use of Duolink to detect changes in protein expression in Human. Raizer et al., Cancer 2010;116:5297-305