Saltar a
DMPS2C
Dimethylpolysiloxane
viscosity 200 cSt (25 °C)(lit.)
Sinónimos:
Polydimethylsiloxane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 64,30
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 223,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
liquid
US$ 64,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
mol wt
~9,430
viscosity
200 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Clear, colorless fluid polymer useful as a stationary phase in gas chromatography and as an anti-foaming agent.
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
DMPS5C361879PHR1518
description
viscosity 200 cSt (25 °C)(lit.)
description
viscosity 500 cSt (25 °C)(lit.)
description
set of analytical standards, molecular weight series
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
mol wt
~9,430
mol wt
~17,250
mol wt
Mw 40,000, Mw 100,000, Mw 270,000
mol wt
-
viscosity
200 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
500 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
-
viscosity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylpolysiloxane
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
609.8 °F - closed cup
flash_point_c
321 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)